Learn More
Solution étalon ASTM D-6584 Mix 5 (4C), Chem Lab
Code produit 15989316
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15989316 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15989316 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL40.13785.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    54.60€ / 1mL
    Économisez 75.40€
    58% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Conditionnement Ampoule en verre
Densité 0.98 g/mL
Point d’éclair 17 °C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -42 °C
Point d’ébullition 115 °C
Solvent or Matrix Pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 79.1
Quantité 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ASTM D-6584 Mix 5 (4C) standard solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM