Learn More
ASTM D4294, Soufre, série B dans l'huile lourde (75 cSt) : S à 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Code produit 17942796
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 100 mL
Conditionnement:
400mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17942796 4 x 100 mL 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17942796 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGKTSMIN4294B4
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
ASTM D4294, Soufre, série B dans l'huile lourde (75 cSt) : S à 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Méthodes XRF/UVF
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 4 x 100 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol