Learn More
ASTM Kit d'étalonnage D4629, N à 0-100 mg/L dans l'isooctane, VHG™
Code produit 17960446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 x 2 mL
Conditionnement:
14mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17960446 7 x 2 mL 14mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17960446 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur ALKKTNISOV7100SET
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
ASTM Kit d'étalonnage D4629, N à 0-100 mg/L dans l'isooctane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrogen
CAS 7727-37-9
Noms d’analytes ou de composants Nitrogen
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire N2
Concentration 0-100 mg/L
Synonyme Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
Formule InChI InChI=1S/N2/c1-2
SMILES N#N
Nom IUPAC azote moléculaire
Solvent or Matrix Isooctane
Poids moléculaire (g/mol) 28.01
Quantité 7 x 2 mL
Poids de la formule 28,0061 g/mol