Learn More
Solution de trioléine ASTM™ D6584, Honeywell Fluka™
Code produit 15949701 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15949701 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15949701 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur R13832ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
5000 μg/ml dans de la pyridine, étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Bouteille en verre
CAS 122-32-7, 110-86-1
Densité 0.98 g/cm3
Point d’éclair 20°C
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 115°C
Industry Type Biocarburants
Quantité 2 ml
Qualité Étalon analytique