Learn More
ASTM Méthode D1319 Aromatiques et oléfines par FIA Mélange 20 % de toluène LV et 5 % de 1-hexène LV dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| CAS | 592-41-6, 540-84-1, 108-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Quantité | 16oz |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1-Hexene 5 wt%∣Toluene 20 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 75 wt% |