Learn More
ASTM Solution d'étalonnage de la méthode D2887, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 142-82-5, 544-76-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Chloroforme |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Dotriacontane 100 μg/mL∣n-Hexatriacontane 100 μg/mL∣n-Tetratetracontane 100 μg/mL∣Octacosane 100 μg/mL∣Tetracontane 100 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Heptane 600 μg/mL∣n-Hexane 600 μg/mL∣n-Nonane 800 μg/mL∣n-Octane 800 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Decane 1200 μg/mL∣n-Dodecane 1200 μg/mL∣n-Tetradecane 1200 μg/mL∣n-Undecane 1200 μg/mL |