Learn More
ASTM Solution de définition de fenêtre d'hydrocarbures, méthode D2887 Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319449 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319449 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS0900054CH
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 629-94-7, 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8
Noms d’analytes ou de composants Heneicosane∣n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hentriacontane∣n-Heptacosane∣n-Heptadecane∣n-Heptatriacontane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonacosane∣n-Nonadecane∣n-Nonane∣n-Nonatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Octatriacontane∣n-Pentacosane∣n-Pentadecane∣n-Pentatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣n-Tricosane∣n-Tridecane∣n-Tritriacontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Phytane∣Pristane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix 82,5 % de chloroforme/12,5 % de disulfure de carbone/5 % d’hexane
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Heneicosane 500 μg/mL∣n-Decane 500 μg/mL∣n-Docosane 500 μg/mL∣n-Dodecane 500 μg/mL∣n-Dotriacontane 500 μg/mL∣n-Eicosane 500 μg/mL∣n-Hentriacontane 500 μg/mL∣n-Heptacosane 500 μg/mL∣n-Heptadecane 500 μg/mL∣n-Heptatriacontane 500 μg/mL∣n-Hexacosane 500 μg/mL∣n-Hexadecane 500 μg/mL∣n-Hexatriacontane 500 μg/mL∣n-Nonacosane 500 μg/mL∣n-Nonadecane 500 μg/mL∣n-Nonane 500 μg/mL∣n-Nonatriacontane 500 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Octane 500 μg/mL∣n-Octatriacontane 500 μg/mL∣n-Pentacosane 500 μg/mL∣n-Pentadecane 500 μg/mL∣n-Pentatriacontane 500 μg/mL∣n-Tetradecane 500 μg/mL∣n-Tetratriacontane 500 μg/mL∣n-Tricosane 500 μg/mL∣n-Tridecane 500 μg/mL∣n-Tritriacontane 500 μg/mL∣n-Undecane 500 μg/mL∣Octacosane 500 μg/mL∣Phytane 500 μg/mL∣Pristane 500 μg/mL∣Tetracontane 500 μg/mL∣Tetracosane 500 μg/mL∣Triacontane 500 μg/mL