Learn More
ASTM Méthode D3606 Kit de dosage du benzène dans l'essence avec 10 % d'éthanol& IS dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30308883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 x 2 mL
Conditionnement:
14mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308883 7 x 2 mL 14mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308883 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGK09000108IO
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Quantité 7 x 2 mL