Learn More
ASTM Méthode D3606 Kit de dosage du benzène dans l'essence avec étalon interne dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Butanol∣Benzene∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 108-88-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Butanol∣Benzene∣Toluene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Quantité | 7 x 2 mL |