Learn More
ASTM Méthode D3606 Vérifier l'étalon 10-50 mL/L dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30327914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327914 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327914 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000110IO
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Quantité 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethanol 0 mL/L∣Benzene 10 mL/L∣2-Butanol 40 mL/L∣Toluene 50 mL/L