Learn More
ASTM Méthode D5191 Pression de vapeur - 46,7 kPa (6,77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316532 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316532 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010492
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Noms d’analytes ou de composants 2-Methylpentane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14
Concentration 100 %
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
Formule InChI InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCCC(C)C
Nom IUPAC 2-méthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Quantité 10 x 10 mL
Poids de la formule 86,1096 g/mol