Learn More
ASTM Méthode D5191 Pression de vapeur - 51,1 kPa (7,41 psi), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319101
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319101 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319101 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010493
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3-Dimethylbutane
CAS 79-29-8
Noms d’analytes ou de composants 2,3-Dimethylbutane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H14
Concentration 100 %
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butane, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbutane, 1,1,2,2-Tetramethylethane, Biisopropyl, Diisopropyl, NSC 24837
Formule InChI InChI=1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)C(C)C
Nom IUPAC 2,3-diméthylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Quantité 10 x 10 mL
Poids de la formule 86,1096 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.