Learn More
ASTM Méthode D5191 Pression de vapeur - 68,3 kPa (9,91 psi), Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313618 10 x 10 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313618 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09010494
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
CAS 287-92-3
Noms d’analytes ou de composants Cyclopentane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H10
Concentration 100 %
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclopentane, Exxsol Cyclopentane S, Exxsol HP 95, H&N, IP 85, Marukazol FH, NSC 60213, Pentamethylene, Zeonsolv HP
Formule InChI InChI=1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
SMILES C1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 70.13
Quantité 10 x 10 mL
Poids de la formule 70,0783 g/mol