Learn More
ASTM Méthode D5501 Mélange de contrôle qualité à 96 % d'éthanol dans l'éthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318130 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318130 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGH09000173EL
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
CAS 64-17-5, 67-56-1, 142-82-5
Noms d’analytes ou de composants Ethanol∣Methanol∣n-Heptane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Éthanol
Quantité 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methanol 1000 μg/mL∣n-Heptane 40000 μg/mL∣Ethanol 1000000 μg/mL