Learn More
ASTM Méthode D5580 Mélange d'étalonnage quantitatif des composés aromatiques avec l'étalon IS 4, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309709 1 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309709 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA0900072
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-63-6, 540-84-1, 591-78-6, 71-43-2, 100-41-4, 95-47-6
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Hexanone∣Benzene∣Ethylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Quantité 1 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzene 1.8 %∣Toluene 2.25 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 4.5 %∣Ethylbenzene 4.5 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4.5 %∣2-Hexanone 10 %∣2,2,4-Trimethylpentane 72 %