Learn More
ASTM Méthode D5580 Norme de contrôle qualité quotidien, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310306 5 x 10 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310306 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS0900076
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 91-20-3
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Toluene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Quantité 5 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1 %∣Naphthalene 1 %∣n-Dodecane 1 %∣Ethylbenzene 2 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Benzene 4 μg/mL∣n-Decane 10 %∣n-Octane 15 %∣2,2,4-Trimethylpentane 20 %∣n-Hexane 580 μg/mL∣Toluene 1780 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4340 μg/mL∣n-Heptane 10000 μg/mL