Learn More
ASTM Matériau de référence pour le contrôle de la qualité de la méthode D5769 avec 4 étalons internes dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315412 10 x 2 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315412 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000134IO
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene∣Toluene D8
CAS 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 1076-43-3, 100-41-4
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Benzene-D6∣Ethylbenzene∣Ethylbenzene-d10∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣Naphthalene D8∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene∣Toluene D8
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Quantité 10 x 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Naphthalene D8 1 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 wt%∣n-Dodecane 5 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 12 wt%∣n-Decane 12 wt%∣n-Hexane 12 wt%∣n-Heptane 16.9 wt%∣n-Octane 16.9 wt%∣Benzene 10000 mg/kg∣Naphthalene 10000 mg/kg∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 20000 mg/kg∣Benzene-D6 20000 mg/kg∣Ethylbenzene-d10 20000 mg/kg∣1,2,4-Trimethylbenzene 30000 mg/kg∣Ethylbenzene 30000 mg/kg∣Toluene 90000 mg/kg∣Toluene D8 90000 mg/kg