Learn More
ASTM Matériau de référence pour le contrôle de la qualité de la méthode D5769 sans étalon interne dans l'isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Quantité | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 wt%∣n-Dodecane 5 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 12 wt%∣n-Decane 12 wt%∣n-Hexane 12 wt%∣n-Heptane 16.9 wt%∣n-Octane 16.9 wt%∣Benzene 10000 mg/kg∣Naphthalene 10000 mg/kg∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 20000 mg/kg∣1,2,4-Trimethylbenzene 30000 mg/kg∣Ethylbenzene 30000 mg/kg∣Toluene 90000 mg/kg |