Learn More
ASTM Méthode D5986 Norme de contrôle qualité quotidien, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| CAS | 95-93-2, 95-63-6, 540-84-1, 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Octane∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Toluene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Quantité | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzene 1 %∣1,2,4,5-Tetramethylbenzene 3 %∣1,2,4-Trimethylbenzene 3 %∣Ethylbenzene 3 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 3 %∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 3 %∣n-Dodecane 5 %∣Toluene 9 %∣2,2,4-Trimethylpentane 12 %∣n-Decane 12 %∣n-Hexane 12 %∣n-Heptane 17 %∣n-Octane 17 % |