Learn More
ASTM Méthode D6293 Mélange d'oléfines O-PONA, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318597 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318597 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000607HH
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
CAS 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Noms d’analytes ou de composants 1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Hexane/Heptane
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Heptene 2 %∣1-Hexene 2 %∣1-Octene 2 %∣1-Nonene 3 %∣1-Pentene 5 %