Learn More
ASTM Solution d'oléfines à 4 % selon la méthode D6550, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| CAS | 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2,2,4-Trimethylpentane∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Ethanol∣Isoprene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Toluene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane/Xylène/Éthanol |
| Quantité | 10 x 2 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | trans-2-Nonene 0.04048 %∣2-Methyl-1-butene 0.05864 %∣trans-2-Hexene 0.07104 %∣trans-2-Pentene 0.07396 %∣trans-3-Nonene 0.0752 %∣trans-2-Octene 0.08012 %∣3-Methyl-1-butene 0.0806 %∣cis-2-Pentene 0.08092 %∣Isoprene 0.0988 %∣cis-2-Nonene 0.11104 %∣2-Methylpentene-2 0.13608 %∣4-Methyl-1-pentene 0.13912 %∣trans-3-Heptene 0.149 %∣trans-2-Heptene 0.1508 %∣cis-2-Hexene 0.15848 %∣cis-2-Octene 0.15928 %∣cis-3-Nonene 0.16296 %∣1-Pentene 0.16856 %∣cis-2-Heptene 0.23284 %∣cis-3-Heptene 0.23672 %∣1-Decene 0.29392 %∣1-Heptene 0.30804 %∣1-Hexene 0.31012 %∣1-Nonene 0.31112 %∣1-Octene 0.31216 %∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4.8 %∣2,2,4-Trimethylpentane 9.6 %∣Ethanol 9.6 %∣Toluene 72 % |