Learn More
Astragaloside IV, MedChemExpress
Code produit. 16478978
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16478978
Marque: Medchem Express HYN0431
MedChemExpress Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Astragaloside IV, an active component isolated from Astragalus membranaceus, suppresses the activation of ERK1/2 and JNK, and downregulates matrix metalloproteases (MMP)-2, (MMP)-9 in MDA-MB-231 breast cancer cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau Astragaloside IV
CAS 84687-43-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C41H68O14
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.39 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@]([H])(O[C@@H]2C(C)(C)[C@@]([C@@H](O[C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C[C@]4([H])[C@@]56CC[C@@]7(C)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@]7([H])[C@]8(C)O[C@H](C(C)(O)C)CC8)([H])[C@]5(C6)CC2)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 784.97
Poids de la formule 784.97
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.