Learn More
Aténolol, Lipomed
Description
Aténolol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atenolol |
| CAS | 29122-68-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Atenolol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H22 N2 O3 |
| Synonyme | Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8 CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phényl]acétamide |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |