Learn More
Aténolol, Lipomed
Code produit 30460425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460425 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460425 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMATN1853FB10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Aténolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atenolol
CAS 29122-68-7
Noms d’analytes ou de composants Atenolol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H22 N2 O3
Synonyme Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8 CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
Nom IUPAC 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phényl]acétamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Quantité 10 mg
Poids de la formule 266,163 g/mol