Learn More
Abnova™ Sonde FISH de fragmentation ATF1
Code produit. 16023485
Click to view available options
Quantité:
100 μl
200 μl
Conditionnement:
100µL
200µL
Code produit. 16023485
Marque: Abnova™ FS0048.100uL
Sondes FISH marquées pour l’identification de la répartition génétique à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Spécification
Contenu et stockage Stocker à 4°C dans l’obscurité
Format Tube
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Expression activation du facteur de transcription 1
Alias de gène EWS-ATF1,FUS/ATF-1,TREB36
Symbole de gène(s) ATF1
Identification génétique (Entrez) 466
Type de produit ADN/ARN
Quantité 100 μl
Forme Liquide