Learn More
R&D Systems™ ATG4D Recombinant Protein Antigen
Code produit 18614377 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614377 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18614377 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP249525PEP
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 84971
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Quantité 0.1 mL
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène APG4 autophagy 4 homolog D, APG4 autophagy 4 homolog D (S. cerevisiae), APG4D, APG4-D, ATG4 autophagy related 4 homolog D (S. cerevisiae), AUTL4, AUT-like 4 cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase, AUT-like 4, cysteine endopeptidase (S. cerevisiae), Autophagin-4, Autophagy-related cysteine endopeptidase 4, Autophagy-related protein 4 homolog D, cysteine protease ATG4D, cysteine protease involved in autophagy, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-
Symbole de gène(s) ATG4D
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49525. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Catégorie de recherche Autophagy
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine ATG4D