Learn More
uvex Gants de sécurité Athletic Lite ESD
Code produit 17707569 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17707569 6 10 paires
17717569 7 10 paires
17727569 8 10 paires
17737569 9 10 paires
17747569 10 10 paires
17757569 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17707569 Fournisseur uvex Code fournisseur 6003506
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants de sécurité Uvex particulièrement légers avec ESD et compatibles avec les écrans tactiles.
  • Gants de sécurité légers et respirants
  • Gants particulièrement souples et sensibles pour une large gamme d’applications
  • Compatibles avec les écrans tactiles
  • Certifiés conformes à la norme Oeko-Tex 100
  • Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
  • Grande respirabilité grâce au revêtement à pores ouverts qui réduit la transpiration à l’intérieur des gants
  • Bonne sensation tactile en cas de travaux de précision
  • Ajustement parfait grâce à la conception “Slim-fit” et à l’élasthanne dans la doublure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN 16350, EN 388 (4121X)
Coating Material Micromousse NBR
Couleur Bleu, Anthracite
Jetable Réutilisable
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non testé
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Fibre de carbone, Élasthanne
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 6