Learn More
Chlorhydrate d'atipamézole 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317960 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317960 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10316500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atipamezole Hydrochloride
CAS 104075-48-1
Noms d’analytes ou de composants Atipamezole Hydrochloride
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H16 N2 . Cl H
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Atipamezole Hydrochloride, 1H-Imidazole, 4-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, monohydrochloride (9CI), Antisedan, Atipamezole hydrochloride, 1H-Imidazole, 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-, hydrochloride (1:1)
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2.ClH/c1-2-14(13-9-15-10-16-13)7-11-5-3-4-6-12(11)8-14;/h3-6,9-10H,2,7-8H2,1H3,(H,15,16);1H
SMILES Cl.CCC1(Cc2ccccc2C1)c3c[nH]cn3
Nom IUPAC 4-(2-etil-1,3-dihidroinden-2-il)-1H-imidazol;clorhidrato
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 248.75
Quantité 1 mL
Poids de la formule 248,108 g/mol