Learn More
Lenz Laborglasintrumente Atomatic Pipet Duran
Code produit. 10058800
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10058800
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05476010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distributeurs Kipp
  • Tête de distributeur avec flacon (1 L)
  • Raccordement de joints rodés : NS 29/32
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Joint conique standard NS 29/32