Learn More
Chlorhydrate d’atomoxetine, Thermo Scientific™
Code produit 17342481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17342481 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17342481 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 467680010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Atomoxetine hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre
CAS 82248-59-7
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C17H22ClNO
Numéro MDL 06410992
Couleur Blanc à beige
Point de fusion 166°C to 168°C
Solubilité Soluble dans le méthanol
Clé InChI LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Chlorure d’hydrogène méthyl[(3R)-3-(2-méthylphénoxy)-3-phénylpropyl]amine
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Quantité 1 g
Poids de la formule 291.82