Learn More
Atomoxétine chlorhydrate, TRC
Code produit 30137422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137422 100 mg 100mg
30134292 5 mg 5mg
18000030 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA791400100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82248-59-7
Formule moléculaire C17 H21 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Synonyme Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride (1:1), (γR)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (R)-, Benzenepropanamine, N-methyl-γ-(2-methylphenoxy)-, hydrochloride, (γR)- (9CI), (R)-(-)-N-Methyl-3-[(2-methylphenyl)oxy]-3-phenyl-1-aminopropane hydrochloride, (R)-(-)-Tomoxetine hydrochloride, (R)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropylamine hydrochloride, (R)-Tomoxetine hydrochloride, Atomoxetine hydrochloride, LY 139603, Strattera, Tomoxetine hydrochloride
Nom IUPAC (3R)-N-méthyl-3-(2-méthylphénoxy)-3-phénylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCC[C@@H](Oc1ccccc1C)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Atomoxetine hydrochloride
Noms d’analytes ou de composants Atomoxetine hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)19-17(12-13-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H/t17-;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 mg
Poids de la formule 291.139