Learn More
Porvastatine, Époxydione Impuretés, TRC
Code produit 17963115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17963115 10 mg 10mg
17924775 25 mg 25mg
17923325 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17963115 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA79185510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148146-51-4
Formule moléculaire C26 H22 F N O4
Poids moléculaire (g/mol) 431.46
Synonyme 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP)
Nom IUPAC 3-(4-fluorobenzoyle)-2-(2-méthylpropanoyl)-N,3-diphényyloxane-2-carboxamide
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Noms d’analytes ou de composants 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 10 mg
Poids de la formule 431.1533
Pourcentage de pureté >95%