Learn More
Ester isopropylique d'atorvastatine, Mikromol™
Code produit 30052023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052023 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052023 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0400.310025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
ester isopropylique d'atorvastatine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atorvastatin Isopropyl Ester
CAS 1035205-25-4
Noms d’analytes ou de composants Atorvastatin Isopropyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36 H41 F N2 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme (betaR,deltaR)-2-(4-Fluorophenyl)-beta,delta-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrole-1-heptanoic Acid 1-Methylethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C36H41FN2O5/c1-23(2)34-33(36(43)38-28-13-9-6-10-14-28)32(25-11-7-5-8-12-25)35(26-15-17-27(37)18-16-26)39(34)20-19-29(40)21-30(41)22-31(42)44-24(3)4/h5-18,23-24,29-30,40-41H,19-22H2,1-4H3,(H,38,43)/t29-,30-/m1/s1
SMILES CC(C)OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)CCn1c(C(C)C)c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c1c4ccc(F)cc4
Nom IUPAC propan-2-yl (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophényl)-3-phényl-4-(phénylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Poids moléculaire (g/mol) 600.72
Quantité 25 mg
Poids de la formule 600,3 g/mol