Learn More
Atorvastatin, MedChemExpress
Code produit. 16458538
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16458538
Marque: Medchem Express HYB0589
MedChemExpress Atorvastatin is an orally active HMG-CoA reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Atorvastatin is an orally active HMG-CoA reductase inhibitor, has the ability to effectively decrease blood lipids. Atorvastatin inhibits human SV-SMC proliferation and invasion with IC50s of 0.39 μM and 2.39 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atorvastatin
CAS 134523-00-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H35FN2O5
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (89.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C(C1=CC=CC=C1)=C(C2=CC=C(F)C=C2)N3CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)=C3C(C)C)NC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 558.64
Poids de la formule 558.64
Pourcentage de pureté 99.05%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.