Learn More
Atovaquone, Mikromol™
Code produit 17982446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982446 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982446 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3007.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Atovaquone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atovaquone
CAS 95233-18-4
Noms d’analytes ou de composants Atovaquone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H19 Cl O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Atovaquone, 2-[trans-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 566C80
Formule InChI InChI=1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
SMILES OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
Nom IUPAC 2-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-3-hydroxynaphthalène-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 366.84
Quantité 250 mg
Poids de la formule 366,1023 g/mol