Learn More
Atovaquone, Thermo Scientific™
Code produit 17575545 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17575545 250 mg 250mg
17565545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17575545 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468762500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 95233-18-4
Formule moléculaire C22H19ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 366.84
Numéro MDL 00889188
Clé InChI BSJMWHQBCZFXBR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 3-[4-(4-chlorophényl)cyclohexyl]-4-hydroxy-1,2-dihydronaphtalène-1,2-dione
SMILES OC1=C(C2CCC(CC2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Atovaquone
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Couleur Jaune à jaune foncé
Point de fusion 221°C to 225°C
Solubilité Insoluble dans l’eau ; soluble dans le THF ; légèrement soluble dans l’acétone ; insoluble dans le méthanol