missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ATP6V1B2 Overexpression Lysate

Code produit 18272604 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18272604 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18272604 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBL107839

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The ATP6V1B2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25447 and based on accession number NM_1693. The protein contains a C-terminal DDK tag.
À utiliser avec (application) Western Blot
Quantité 0.1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens ATPase, H+ transporting, lysosomal 56/58kDa, V1 subunit B2 (ATP6V1B2), mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

Usage exclusivement réservé à la recherche

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.