Learn More
Atrazine-déséthyl-désisopropyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315265
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315265 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315265 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10331500AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atrazine-desethyl-desisopropyl
CAS 3397-62-4
Noms d’analytes ou de composants Atrazine-desethyl-desisopropyl
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C3 H4 Cl N5
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C3H4ClN5/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H4,5,6,7,8,9)
SMILES Nc1nc(N)nc(Cl)n1
Nom IUPAC 6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 145.55
Quantité 1 mL
Poids de la formule 145.0155 g/mol