Learn More
Atrazine désisopropyle 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319628
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319628 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319628 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREXA09010149ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atrazine-desisopropyl
CAS 1007-28-9
Noms d’analytes ou de composants Atrazine-desisopropyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H8 Cl N5
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 6-Chloro-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Formule InChI InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
Nom IUPAC 6-chloro-4-N-éthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 173.6
Quantité 1 mL
Poids de la formule 173,0468 g/mol