Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA compétitif pour peptides natriurétiques auriculaires (ANP)
Code produit. 15845853
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 pièces
Code produit. 15845853
Marque: Invitrogen™ EIAANP
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection, conjugué HRP, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA compétitif
The Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Competitive ELISA quantitates ANP in human plasma,urine or cell culture medium.
Principle of the method
The Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure ANP present in plasma,urine,and tissue culture media samples. This kit is not recommended for serum or plasma samples without extraction. An ANP standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples should be read off the standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with an antibody to capture rabbit antibodies. An ANP-peroxidase conjugate is added to the standards and samples in the wells. The binding reaction is initiated by the addition of an antibody to ANP to each well. After a 1-hour incubation the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound ANP-peroxidase conjugate. After a short incubation,the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader capable of measuring at 450 nm.
Rigorous validation
Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity,specificity,precision,and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’ANP est dérivé de la protéine preproANP3 longue en acides aminés 151. La protéine prepro est clivée pour générer du proANP. L’ANP est dérivé des acides aminés 99 à 126 pour former le peptide d’acides aminés 28 avec une liaison disulfure entre les acides aminés 7 et 23. L’ANP est le membre prédominant d’une famille d’hormones peptidiques structurellement et fonctionnellement apparentées qui exercent un large éventail d’effets sur la fonction cardiovasculaire et rénale. L’ANP est identique chez un grand nombre d’espèces. Les ANP humains, porcins, ovins et canins ont des séquences identiques et ce kit mesure les échantillons de ces espèces de manière identique. Les molécules d’ANP de rat et de souris diffèrent en acide aminé 12, mais montrent une réactivité croisée complète avec ce kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 0,741-180 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,25 ng
Description Kit ELISA compétitif pour peptides natriurétiques auriculaires (ANP)
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué HRP
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormone peptidique
Type d’échantillon Surnageant, Urine
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage 7,6%
Coefficient de variation intra-dosage 6,7%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection conjugué au HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; surnageant, 50 μl ; urine, 12,5 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Produits chimiques
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 1 h 30 min