Learn More
Acide atropique, Mikromol™
Description
Acide atropique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropic Acid |
| CAS | 492-38-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Atropic Acid |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C9 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acide 2-phénylprop-2-énoique |
| Afficher plus |