Learn More
Atropine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317556 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317556 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10333500AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine
CAS 51-55-8
Noms d’analytes ou de composants Atropine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C17 H23 N O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
Formule InChI InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Nom IUPAC [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 289,1678 g/mol