Learn More
Atropine, Lipomed
Code produit 30463127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463127 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463127 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMATR874FB50
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Atropine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine
CAS 51-55-8
Noms d’analytes ou de composants Atropine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H23 N O3
Synonyme Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Nom IUPAC [(1 S,5 R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]octan-3-yl] (2 R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Quantité 50 mg
Poids de la formule 289,1678 g/mol