Learn More
Atropine methyl bromide, MedChemExpress
Code produit. 16485406
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16485406
Marque: Medchem Express HY112076
MedChemExpress Atropine methyl bromide, a muscarinic receptor (mAChR) antagonist, is a quaternary ammonium salt of atropine and a mydriatic for dilation of the pupil during ophthalmic examination. It is introduced for relieving pyloric spasm in infants for its highly polar nature. It penetrates less readily into the central nervous system than atropine.
Atropine methyl bromide, a muscarinic receptor (mAChR) antagonist, is a quaternary ammonium salt of atropine and a mydriatic for dilation of the pupil during ophthalmic examination. It is introduced for relieving pyloric spasm in infants for its highly polar nature. It penetrates less readily into the central nervous system than atropine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine methyl bromide
Forme physique Solid
CAS 2870-71-5
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H26BrNO3
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Methylatropine bromide
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (390.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1([C@H]2C[C@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@@H]1CC2)C.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 384.31
Poids de la formule 384.31
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.