Learn More
Atropine, Mikromol™
Description
Atropine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropine |
| CAS | 51-55-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Atropine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C17 H23 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1 |
| SMILES | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate |
| Afficher plus |