Learn More
Sulfate d’atropine monohydraté, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10328270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10328270
Marque: Thermo Scientific Acros 226680100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate d’atropine monohydraté, numéro CAS 5908-99-6, est un antagoniste des récepteurs muscariniques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’atropine est un antagoniste compétitif et réversible des récepteurs muscariniques de l’acétylcholine sur les neurones centraux et périphériques
À l’origine, l’atropine a été isolée à partir de la belladone (Atropa belladonna), mais elle est également présente dans d’autres Solanaceae
L’atropine est un médicament qui peut être utilisé pour ralentir la fréquence cardiaque, diminuer les sécrétions salivaires et traiter l’empoisonnement causé par des agents cholinergiques ou muscariniques
Applications
Elle est utilisée pour bloquer l’activation des récepteurs muscariniques chez les souris de laboratoire
Elle peut être utilisée en laboratoire pour diminuer les sécrétions orales et des voies respiratoires chez les animaux de recherche
L’atropine a été utilisée pour étudier la fréquence cardiaque et la variabilité de la pression artérielle chez les porcs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5908-99-6
Formule moléculaire H2SO4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 694.85
Numéro MDL MFCD00074815
Clé InChI PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonyme atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
CID PubChem 23624044
Nom IUPAC [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1] octan-3-yl] 3-hydroxy-2-phénylpropanoate ; acide sulfurique ; hydraté
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine sulfate monohydrate
Acidité Passes Test
Point de fusion >187.0°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.2% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 21, 27
Merck Index 15, 866
Rotation spécifique − 0.60
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Poids de la formule 694.85
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Atropine sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.