Learn More
Atropine Sulphate, LoGiCal
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropine sulfate hydrate |
| CAS | 5908-99-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Atropine sulfate hydrate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | 2 C17 H23 N O3 . H2 O . H2 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Atropine Sulphate, Atropine sulfate hydrate, Atropine sulfate monohydrate, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate, hydrate (2:1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, (+/-)-tropate (ester), sulfate (2:1), hemihydrate (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(+/-)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1 |
| Type de solution | Neat |
| SMILES | O.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3.CN4[C@@H]5CC[C@H]4C[C@H](C5)OC(=O)[C@@H](CO)c6ccccc6.OS(=O)(=O)O |
| Afficher plus |