Learn More
Atropine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Atropine |
| Noms d’analytes ou de composants | Atropine |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| Industry Type | Criminologie |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 289.1678 |
| Pourcentage de pureté | >95% |