Learn More
Atropine, TRC
Code produit 30041260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041260 1 g 1g
30041130 5 g 5g
30040851 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041260 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7946301G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-55-8
Formule moléculaire C17 H23 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 289.37
Synonyme 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (±)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl α-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (±)-Atropine, (±)-Hyoscyamine, Atropin, Atropine, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (±)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate
Nom IUPAC [(1S,5R)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phénylpropanoate
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Atropine
Noms d’analytes ou de composants Atropine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16-/m0/s1
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Criminologie
Quantité 1 g
Poids de la formule 289.1678
Pourcentage de pureté >95%