Learn More
Isofield™ Atto Masque de protection à nouer pour salle blanche irradiée 230 avec visière antibuée - Compatible avec les normes de classe A/B
Description
- Masque de salle blanche irradié à nouer avec visière antibuée
- configuration non tissée à 3 couches
- Attaches supérieures filetées pour assurer un maintien sûr sur le visage
- Visière traitée antibuée
- Filtration bactérienne et particulaire très efficace
- Éjection de particules (tambour Helmke) Catégorie I
- Sachets individuels imprimés avec une encre résistante à l'IPA pour garantir la traçabilité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Attaches |
| Matériau | Polyéthylène, polypropylène |
| Dimensions | Large |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Plissée |